Learn More
Merck Ensemble de filtration médicale pour seringue Millex™-SP, 0,22 μm
Code produit 10390031 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,22 μm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité
10390031 0,22 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10390031 Fournisseur Merck Code fournisseur SLGVS25XS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Unités pour seringue prêtes à l’emploi conçues pour la stérilisation et la clarification de solutions stériles
Disponibles en diamètres de 4, 13, 25, 33 et 50 mm avec une variété de membranes, Millex™ Les filtres stériles pour seringues sont idéaux pour stériliser les solvants organiques, les solutions aqueuses ou l'air/les gaz. De nombreuses méthodes de préparation d'échantillons spécifient Millex™ des filtres en raison de leur qualité et de leur constance inégalées. Millex™ Les filtres présentent non seulement un volume de rétention minimal et des débits plus rapides, mais ils résistent également à des pressions de fonctionnement plus élevées et sont chimiquement compatibles avec une gamme d'échantillons et de solvants afin de minimiser la lixiviation des impuretés extractibles. Millex™ Les filtres sont produits dans un environnement contrôlé et automatisé, selon les normes de qualité les plus strictes. Les dispositifs stériles sont accompagnés d'un certificat de qualité, certains étant spécifiquement destinés aux applications médicales. Caractéristiques et avantages :• Adapté à diverses applications en fonction du type de membrane, du boîtier et du niveau de validation• Dans certains pays, les dispositifs médicaux, y compris les dispositifs ventilés destinés aux soins directs aux patients, sont classés comme tels.• Unités de filtration spécialisées pour protéger les transducteurs d'hémodialyse du sang et de l'humidité et pour la protection de la ligne de vide• Membranes à faible extractibilité et à faible absorption pour des pertes d'échantillon minimales• Débits plus rapides et pressions de fonctionnement plus élevées pour des performances optimales. Applications : stérilisation de solutions aqueuses, de solvants organiques et de gaz, filtration de protéines ou de petites molécules de grande valeur, applications spécifiques aux dispositifs médicaux (dont certaines pour les soins directs aux patients selon le pays/la région).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre Filtre pour seringue
Matériau PVDF
Porosité 0,22 μm
Stérilité Stérile
Code de filtre GV
Zone de filtration 3,9 cm2
À utiliser avec (application) Applications nécessitant des membranes ultra hydrophobes
Pression d’entrée max. 1,7 bars
Quantité 50Pack
Plage de températures (métrique) 45°C
Type Filtre pour seringue
Volume (métrique) de rétention <0,1 ml
Volume (métrique) de travail 100 ml
Longueur (métrique) 25 ml
Diamètre (métrique) 25 mm
Diamètre (métrique) du filtre 25 mm