Learn More
Masterflex™ Connecteur en Y cannelé, PVDF
Associez ces raccords simples et économiques à une tubulure flexible pour une utilisation dans vos applications à basse pression (généralement moins de 30 psi). Les connecteurs en Y cannelés en PVDF Cole-Parmer™ sont conçus pour un assemblage rapide et facile sans outils.
Marque:  Masterflex™ 30703-90
18.34 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28080" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11806643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.05€
    22.44€ / 10 pièces
    Économisez 121.61€
    84% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Description
Description
  • Plage de températures : –62 à 129°C
  • Excellente résistance chimique
  • Stérilisé par oxyde d’éthylène ou autoclave
Promotions
Promo
Date d’expiration: 2026-12-31
Outlet Corner
code promo: 28080
Offres exclusives sous réserve de disponibilité immédiate des produits et dans la limite des stocks disponibles.
Application de la promotion et ajout...