Learn More
Thermo Scientific™ PvuII (10 U/μL)
Code produit 10713721 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2500 U
5 000 unités
Conditionnement:
2500 unités
5000 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10713721 5 000 unités 5000 unités
10600271 2500 U 2500 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10713721 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ER0635
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
L'enzyme de restriction PvuII reconnaît les sites CAG^CTG et coupe le mieux à 37 °C dans un tampon G.
ADN Lambda digéré avec PvuIl, 0,7 % d’agarose, 15 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...C A G▵C T G...3'
3'...G T C▵G A C...5'
Conditions pour une activité à 100 %
  • Tampon G 1X : Tris-HCl 10 mM (pH 7,5 à 37°C), MgCl2 10 mM, NaCl 50 mM et BSA 0,1 mg/ml
  • Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage
  • PvuII est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), KCl 100 mM, DTT 1 mM, EDTA 1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Ligature et clivage
  • Après une digestion en excès de 10 fois avec PvuII, plus de 90 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés, et plus de 95 % de ces derniers peuvent être recoupés
Effets de méthylation
  • Dam : ne se chevauche jamais —aucun effet
  • v
  • CpG : ne se chevauche jamais —aucun effet
  • EcoKI : ne se chevauche jamais —aucun effet
  • EcoBI : possibilité de chevauchement ; effet non déterminé
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose
  • Au moins 5 unités de l’enzyme sont nécessaires pour la digestion complète d’1 μg d’ADN Lambda intégré à de l’agarose en 16 heures
Remarque :
Une digestion en excès supérieure à 15 fois avec Pvull peut induire une activité Star.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Non sensible à la méthylation de Dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG
Enzymes PvuII
Tampon compatible Tampon 10X G
Sensible à l’inactivation thermique Non
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 5 000 unités
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel