Learn More
PX-478, MedChemExpress
Code produit 16496457
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16496457 5 mg -
16453728 10 mg -
16410117 50 mg -
16484796 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16496457 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10231
MedChemExpress PX-478 is an orally active HIF-1α inhibitor with potent antitumor activities. PX-478 can cross the blood-brain barrier.
PX-478 is an orally active HIF-1α inhibitor with potent antitumor activities. PX-478 can cross the blood-brain barrier.
Spécification
Nom chimique ou matériau PX-478
Forme physique Solid
CAS 685898-44-6
Couleur Jaune
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H20Cl4N2O3
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (253.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 35 mg/mL (88.81 mM)
SMILES [O-][N+](CCCl)(CCCl)C(C=C1)=CC=C1C[C@H](N)C(O)=O.Cl.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 394.12
Poids de la formule 394.12
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research