Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pycnomètres conformes à Gay Lussac ajustés
Code produit 10385781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
25 ml
50 ml
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10385781 25 ml 1 pièce
10400903 5 mL 1 pièce
10778271 50 ml 1 pièce
10335881 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10385781 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05630222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.65€
    63.96€ / 1 pièces
    Économisez 13.69€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Pycnomètres Gay Lussac conformes à la norme DIN ISO 3507
  • Bouchon NS 10/19 avec capillaire
  • Dessus de bouchon rodé et poli
  • Ajusté au po (avec certificat individuel)
  • Précision :0,001 cm³
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
  • La capacité nominale est indiquée
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)