Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pycnomètres conformes à Gay Lussac non ajustés
Code produit 10797701
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10797701 5 mL 1 pièce
10315691 10 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10797701 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05630010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.00€
    23.58€ / 1 pièces
    Économisez 12.42€
    34% de réduction
Expédition estimée: 09-02-2027
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Pycnomètres Gay Lussac conformes à la norme DIN ISO 3507
  • Non ajusté, bouchon NS 10/19
  • Avec capillaire, dessus de bouchon rodé et poli
  • Impression de la capacité nominale en bas
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
  • <
Spécification
Capacité (métrique) 5 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)