Learn More
Karl Hecht™ Pycnomètres conformes à Gay-Lussac
Code produit 10758102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10758102 5 ml 1 pièce
10217341 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10758102 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 42571008
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Pour la mesure de la densité du liquide en laboratoire.
  • Avec bouchon à enfoncer
  • Réglage précis
  • Disponibles en différentes capacités
Spécification
Type Pycnomètres conformes à Gay Lussac
Capacité (métrique) 5 ml
À utiliser avec (application) Mesure de la densité du liquide
Description Avec bouchon à enfoncer