Learn More
Karl Hecht™ Pycnomètre avec thermomètre encastré
Code produit 10504432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10504432 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10504432 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 42572032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.77€
    170.01€ / 1 pièces
    Économisez 104.76€
    38% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Pour la mesure de la densité du liquide et de la température en laboratoire.
  • Avec thermomètre encastré
  • Réglage précis
  • Capillaire latéral avec bouchon à joint rodé de de taille 7,5
  • Flacon de type Erlenmeyer
  • Pour les joints rodés de taille 10/19
  • Thermomètre avec remplissage de liquide bleu, +10 °C + 35 °C
Spécification
Type Pycnomètre
Capacité (métrique) 50 ml
À utiliser avec (application) Mesure de la densité du liquide, de la température
Type de produit Remplissage du thermomètre avec liquide bleu