Learn More
Rogo Sampaic™ Pycnomètres
Description
Pycnomètre pour solides/semi-solides
• Pour émulsions, résines, saumures
• Col large
• Pycnomètre avec bouchon capillaire
• Pycnomètre à capillaire
• Pour émulsions, résines, saumures
• Col large
• Pycnomètre avec bouchon capillaire
• Pycnomètre à capillaire
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 pièce |
| Type | Pycnomètre |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Type de produit | Pycnomètre |