Learn More
PyOxim, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11936691 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11936691 5 g 5g
11926691 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11936691 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441410050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 153433-21-7
Formule moléculaire C17H29F6N5O3P2
Poids moléculaire (g/mol) 527.39
Numéro MDL MFCD18643381
Clé InChI RDWDVLFMPFUBDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyoxim, pyoxime, ethyl cyano hydroxyimino acetato-tri-1-pyrrolidinyl-phosphonium hexafluorophosphate, cyano-ethoxycarbonyl methyleneaminooxy tris 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate
CID PubChem 46910530
Nom IUPAC [(E)-(1-cyano-2-éthoxy-2-oxoéthylidène) amino]oxy-tripyrrolidine-1-ylphosphanium ; hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCOC(=O)C(=NO[P+](N1CCCC1)(N1CCCC1)N1CCCC1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau PyOxim
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 527.39
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Identifiant produit
  • PyOxim
RUO– À des fins de recherche uniquement