Learn More
PyOxim, TRC
Code produit 30419847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30419847 100 mg
30419068 2.5 g
30413126 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30419847 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP999410100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 153433-21-7
Formule moléculaire C17H29F6N5O3P2
Poids moléculaire (g/mol) 527.4
Synonyme Pyoxime, (T-4)-[ethyl cyano(hydroxyimino)acetato-O2]tri-1-pyrrolidinyl-Phosphorus(1+) hexafluorophosphate(1-), (T-4)-[ethyl 2-cyano-2-[(hydroxy-kO)imino]acetato]tri-1-pyrrolidinyl-Phosphorus(1+) hexafluorophosphate(1-)
Nom IUPAC [(1-cyano-2-étoxy-2-oxoéthylidéne)amino]oxy-tripyrrolidine-1-ylphosphanium ; hexafluorophosphate
SMILES CCOC(=O)C(=NO[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3)C#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau PyOxim
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H29N5O3P.F6P/c1-2-24-17(23)16(15-18)19-25-26(20-9-3-4-10-20,21-11-5-6-12-21)22-13-7-8-14-22;1-7(2,3,4,5)6/h2-14H2,1H3;/q+1;-1
Poids de la formule 527.165