Learn More
PYR-41, MedChemExpress
Code produit 16465628
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16465628 10 mg
16456156 100 mg
16441797 50 mg
16418327 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16465628 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13296
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress PYR-41 is a selective and cell permeable inhibitor of ubiquitin-activating enzyme E1 with an IC50 of < 10 μM, with little activity at E2 and E3.
PYR-41 is a selective and cell permeable inhibitor of ubiquitin-activating enzyme E1 with an IC50 of < 10 μM, with little activity at E2 and E3.
Spécification
Nom chimique ou matériau PYR-41
CAS 418805-02-4
Couleur Red browm
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H13N3O7
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 46 mg/mL (123.89 mM)
SMILES O=C(N1)/C(C(N1C2=CC=C(C=C2)C(OCC)=O)=O)=C/C3=CC=C([N+]([O-])=O)O3
Poids moléculaire (g/mol) 371.3
Poids de la formule 371.3
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death