Learn More
PYR-41, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ethyl 4-[(4Z)-4-[(5-nitro-2-furyl)methylene]-3,5-dioxo-pyrazolidin-1-yl]benzoate |
| CAS | 418805-02-4 |
| Formule moléculaire | C17 H13 N3 O7 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 4-[4-[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]-3,5-dioxo-1-pyrazolidinyl]-benzoic acid Ethyl Ester, PYR-41 |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H13N3O7/c1-2-26-17(23)10-3-5-11(6-4-10)19-16(22)13(15(21)18-19)9-12-7-8-14(27-12)20(24)25/h3-9H,2H2,1H3,(H,18,21)/b13-9- |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(cc1)N2NC(=O)\C(=C\c3oc(cc3)[N+](=O)[O-])\C2=O |
| Nom IUPAC | 4-[(4Z)-4-[(5-nitro-2-furyl)méthylène]-3,5-dioxo-pyrazolidin-1-yl]benzoate d'éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 371.3 |
| Poids de la formule | 371.0753 |