Learn More
PYR-41, TRC
Code produit 30419110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30419110 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30419110 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP84038025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau ethyl 4-[(4Z)-4-[(5-nitro-2-furyl)methylene]-3,5-dioxo-pyrazolidin-1-yl]benzoate
CAS 418805-02-4
Formule moléculaire C17 H13 N3 O7
Quantité 25 mg
Synonyme 4-[4-[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]-3,5-dioxo-1-pyrazolidinyl]-benzoic acid Ethyl Ester, PYR-41
Formule InChI InChI=1S/C17H13N3O7/c1-2-26-17(23)10-3-5-11(6-4-10)19-16(22)13(15(21)18-19)9-12-7-8-14(27-12)20(24)25/h3-9H,2H2,1H3,(H,18,21)/b13-9-
SMILES CCOC(=O)c1ccc(cc1)N2NC(=O)\C(=C\c3oc(cc3)[N+](=O)[O-])\C2=O
Nom IUPAC 4-[(4Z)-4-[(5-nitro-2-furyl)méthylène]-3,5-dioxo-pyrazolidin-1-yl]benzoate d'éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 371.3
Poids de la formule 371.0753