Learn More
Pyr3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 1-(4-(2,3,3-trichloroacrylamido)phenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| CAS | 1160514-60-2 |
| Formule moléculaire | C16H11Cl3F3N3O3 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | Pyr3, Ethyl 1-(4-(2,3,3-Trichloracrylamide)phenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H11Cl3F3N3O3/c1-2-28-15(27)10-7-23-25(12(10)16(20,21)22)9-5-3-8(4-6-9)24-14(26)11(17)13(18)19/h3-7H,2H2,1H3,(H,24,26) |
| SMILES | O=C(C1=C(C(F)(F)F)N(C2=CC=C(NC(/C(Cl)=C(Cl)/Cl)=O)C=C2)N=C1)OCC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 456.63 |
| Poids de la formule | 454.98 |