Learn More
MedChemExpress Pyranine
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Quantité | 1 g |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 100 mg/mL (190.70 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 25 mg/mL (47.67 mM; Need ultrasonic) |
| Cible | HBV |
| Poids moléculaire | 524.39 g/mol |
| CAS | 6358-69-6 |
| Synonyme | HPTS ∣ Solvent Green 7 |