Learn More
Pyranine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377646 5 g 5g
11387646 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11252.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6358-69-6 | C16H7Na3O10S3 | 524.37 g/mol
Pyranine is used as a fluorescent pH indicator with emission change in the physiological pH range. It acts as a dye in optical sensor applications. It finds application as a coloring agent and biological stain. It is also used in the measurement of pH of intracellular fluid in the cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La Pyranine est utilisée comme indicateur de pH fluorescent avec variation des émissions dans la gamme de pH physiologique. Il agit comme un colorant dans les applications de capteurs optiques. Il est appliqué comme agent de coloration et colorant biologique. Il est également utilisé pour réaliser la mesure du pH du liquide intracellulaire dans les cellules.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’acide acétique glacial.
Remarques
Ce colorant est un colorant à solubilité élevée dans l’eau et hautement fluorescent, utile comme indicateur de pH fluorescent avec variation des émissions dans la gamme de pH physiologique et comme colorant dans les applications de capteurs optiques. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6358-69-6
Formule moléculaire C16H7Na3O10S3
Poids moléculaire (g/mol) 524.37
Numéro MDL MFCD00037575
Clé InChI KXXXUIKPSVVSAW-UHFFFAOYSA-K
Synonyme pyranine, solvent green 7, c.i. solvent green 7, japan green 204, hpts, FD&C green no. 8, japan green no. 204, pyrene 1, pyranine 120, FD&C green 8
CID PubChem 61388
ChEBI CHEBI:52083
Nom IUPAC trisodium ; 8-hydroxypyrène-1,3,6-trisulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC1=CC(=C2C=CC3=C(C=C(C4=CC=C1C2=C34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Pyranine
Quantité 5 g
Beilstein 4107272
Informations sur la solubilité Soluble in water and glacial acetic acid.
Poids de la formule 524.39
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyranine
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyranine
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.