Learn More
Acide pyrazine-2,3-dicarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459617 5 g 5g
11469617 25 g 25g
11479617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22108.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 89-01-0 | C6H4N2O4 | 168.108 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-01-0
Formule moléculaire C6H4N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.108
Numéro MDL MFCD00006131
Clé InChI ZUCRGHABDDWQPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-pyrazinedicarboxylic acid, pyrazine-2,3-dicarboxylate, 2,3-dicarboxypyrazine, 2,3-pyrazine dicarboxylic acid, unii-qnn35wof29, 2,3-pyrazinedicarboxylicacid, qnn35wof29, 2,3-pyrazinedcarboxylicacid, pubchem8610, acmc-209qye
CID PubChem 66628
Nom IUPAC Acide pyrazine-2,3-dicarboxylique
SMILES C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid
Point de fusion ∼188°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 147982
Merck Index 14,7958
Poids de la formule 168.11
Pourcentage de pureté 98%