Learn More
Acide pyrazine-2,5-dicarboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15462159 5 g 5g
15472159 250 mg 250mg
15452159 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15462159 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64795.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 122-05-4 | C6H4N2O4 | 168.11 g/mol
It is an pyrazine used for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une pyrazine utilisée pour la recherche protéomique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-05-4
Formule moléculaire C6H4N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.11
Numéro MDL MFCD00216919
Clé InChI GMIOYJQLNFNGPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-pyrazinedicarboxylic acid, 2,5-pyrazinedicarboxylicacid, pubchem8868, 2,5-pyrazine-diacid, ksc177q1r, pyrazinedicarboxylic-2,5 acid
CID PubChem 255280
Nom IUPAC Acide pyrazine-2,5-dicarboxylique
SMILES OC(=O)C1=CN=C(C=N1)C(O)=O
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Pyrazine-2,5-dicarboxylic acid
Point de fusion 255°C to 260°C (literature)
Quantité 5 g
Beilstein 139985
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 168.11
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.