Learn More
Pyrazine-2-carbonitrile, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484413 5 g 5g
11494413 25 g 25g
11404423 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484413 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10974.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 19847-12-2 | C5H3N3 | 105.10 g/mol
Pyrazine-2-carbonitrile is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le pyrazine-2-carbonitrile est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19847-12-2
Formule moléculaire C5H3N3
Poids moléculaire (g/mol) 105.10
Numéro MDL MFCD00049361
Clé InChI PMSVVUSIPKHUMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazinecarbonitrile, 2-cyanopyrazine, cyanopyrazine, 2-pyrazinecarbonitrile, pyrazinenitrile, pyrazinonitrile, 2-cyanopyarine, 2-cyano pyrazine
CID PubChem 73172
ChEBI CHEBI:3982
Nom IUPAC pyrazine-2-carbonitrile
SMILES N#CC1=CN=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrazine-2-carbonitrile
Point de fusion 18°C to 20°C
Point d’ébullition 90°C to 93°C (15 mmHg)
Point d’éclair 96°C (204°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 110008
Poids de la formule 105.1
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquid