Learn More
Chlorure de pyrazine-2-carbonyle, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11305439
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11305439 5 g 5g
11395429 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11305439 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50418.06
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 19847-10-0 | Molecular Formula: C5H3ClN2O | Molecular Weight: 142.542 g/mol
Le chlorure de pyrazine-2-carbonate est utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le chlorure de pyrazine-2-carbonyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Protéger de l’humidité et de l’eau. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les bases, les agents oxydants et l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19847-10-0
Formule moléculaire C5H3ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 142.542
Numéro MDL MFCD00792886
Clé InChI TXJKATOSKLUITR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrazinecarbonyl chloride, pyrazinecarbonyl chloride, pyrazine-2-carboxylic acid chloride, 2-pyrazinecarbonylchloride, pyrazine 2-carbonyl chloride, 2-pyrazine carbonyl chloride, pyrazinoyl chloride, acmc-20ann0, 2-pyrazine carboxylic acid chloride, pyrazine-2-carbonyl chloride, technical 1g
CID PubChem 88279
Nom IUPAC Chlorure de pyrazine-2-carbonyle
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrazine-2-carbonyl chloride
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 142.55
Pourcentage de pureté ≥90%
RUO– À des fins de recherche uniquement