Learn More
Pyrazine-2-carboxamidoxime, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15471008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471008 250 mg 250mg
15451008 1 g 1g
15461008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15471008 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54834.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51285-05-3
Formule moléculaire C5H6N4O
Poids moléculaire (g/mol) 138.13
Numéro MDL MFCD02258397
Clé InChI IXCAPURAZXLMLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazine-2-carboxamide oxime, nitroso 1h-pyrazin-2-ylidene methanamine, n'-hydroxy-2-pyrazinecarboximidamide, n-hydroxy-pyrazine-2-carboxamidine, n-hydroxypyrazine-2-carboximidamide, n'-hydroxypyrazine-2-carboximidamide, z-n'-hydroxypyrazine-2-carboximidamide, qzhjcrjemifnnb-uhfffaoysa-n, n-hydroxy-2-pyrazinecarboximidamide, n'-hydroxypyrazin-2-carboximidamide
CID PubChem 6762607
Nom IUPAC nitroso(1H-pyrazin-2-ylidène)méthanamine
SMILES C1=CN=CC(=C(N)N=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrazine-2-carboxamidoxime
Quantité 250 mg
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.