Learn More
Pyrazine-2-acide carboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480993 100 g 100g
11470993 25 g 25g
11490993 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480993 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13363.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 98-97-5 | C5H4N2O2 | 124.099 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-97-5
Formule moléculaire C5H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.099
Numéro MDL MFCD00006130
Clé InChI NIPZZXUFJPQHNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinoic acid, pyrazinecarboxylic acid, pyrazinic acid, 2-carboxypyrazine, paradiazinecarboxylic acid, pyrazinemonocarboxylic acid, 2-pyrazinoic acid, 2-pyrazine carboxylic acid, piazinecarboxylic acid
CID PubChem 1047
ChEBI CHEBI:71311
Nom IUPAC acide pyrazine-2-carboxylique
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrazine-2-carboxylic acid
Point de fusion ∼225°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 112305
Merck Index 14,7959
Poids de la formule 124.1
Pourcentage de pureté 99%