Learn More
Pyrazine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10377160 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10377160 10 g Flacon en verre 10g
10735621 25 g Flacon en verre 25g
11966601 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10377160 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131700100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.40€
    30.65€ / 10g
    Économisez 3.75€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 290-37-9 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 290-37-9
Formule moléculaire C4H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 80.09
Clé InChI KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-diazine, p-diazine, paradiazine, piazine, 1,4-diazabenzene, pyrazin, ccris 1331, 1,4-diazin, mixture, mu-pyrazine;
CID PubChem 9261
ChEBI CHEBI:30953
Nom IUPAC Pyrazine
SMILES C1=CN=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrazine
Point de fusion 52.0°C to 56.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 115.0°C to 116.0°C
Point d’éclair 55°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 23,91
Merck Index 15,8068
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 80.09
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyrazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.