Learn More
Pyrazinecarbonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyrazinecarbonitrile |
| Point de fusion | 20°C |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.1740g/mL |
| Point d’ébullition | 90°C to 93°C (15.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 97°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.5330 to 1.5350 (20°C, 589nm) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 2-Pyrazinecarbonitrile
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.