Learn More
Acide pyrazinecarboxylique, TRC
Code produit 30409392
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409392 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409392 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP84075025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrazine-2-carboxylic Acid
CAS 98-97-5
Formule moléculaire C5 H4 N2 O2
Quantité 25 g
Synonyme Pyrazine-2-carboxylic Acid, Pyrazinamide Imp. A (EP), 2-Pyrazinecarboxylic acid (ACI), Pyrazinecarboxylic acid (7CI','8CI','9CI), Pyrazinoic acid (6CI), 1,4-Diazinecarboxylic acid, 2-Carboxypyrazine, 2-Pyrazinoic acid, NSC 13146, NSC 27192, Pyrazinic acid
Formule InChI InChI=1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4/h1-3H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1cnccn1
Nom IUPAC acide pyrazine-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 124.1
Poids de la formule 124.0273