Learn More
Pyrazinenitrile, TRC
Code produit 30418609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418609 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418609 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP8411005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrazinenitrile
CAS 19847-12-2
Formule moléculaire C5 H3 N3
Quantité 5 g
Synonyme Pyrazine-2-carbonitrile, 2-Pyrazinecarbonitrile, Pyrazinecarbonitrile (7CI,8CI,9CI), Pyrazinonitrile (6CI), 2-Cyanopyrazine, Cyanopyrazine, NSC 166137, NSC 72371, Pyrazinenitrile, Pyrazinyl cyanide
Formule InChI InChI=1S/C5H3N3/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H
SMILES N#Cc1cnccn1
Nom IUPAC pyrazine-2-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 105.1
Poids de la formule 105.0327