Learn More
Ester éthylique de l'acide pyrazinoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyrazinoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 6924-68-1 |
| Formule moléculaire | C7H8N2O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Ethyl 2-Pyrazinecarboxylate, Ethyl Pyrazinecarboxylate, Ethyl Pyrazinoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-2-11-7(10)6-5-8-3-4-9-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cnccn1 |
| Nom IUPAC | éthylpyrazine-2-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.15 |
| Poids de la formule | 152.0586 |