Learn More
Pyrazole-1-propionitrile (> 90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyrazole-1-propionitrile |
| CAS | 88393-88-8 |
| Formule moléculaire | C6 H7 N3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 3-(1H-Pyrazol-1-yl)propanenitrile, 3-Pyrazol-1-ylpropanenitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7N3/c7-3-1-5-9-6-2-4-8-9/h2,4,6H,1,5H2 |
| SMILES | N#CCCn1cccn1 |
| Nom IUPAC | 3-pyrazol-1-ylpropanenitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 121.14 |
| Poids de la formule | 121.064 |