Learn More
Acide pyrazole-4-boronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10124204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10124204 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10124204 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00042DA
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrazole-4-boronic acid
CAS 763120-58-7
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C3H5BN2O2
Numéro MDL MFCD07368251
Quantité 1 g
Synonyme 1h-pyrazole-4-boronic acid, pyrazole-4-boronic acid, 1h-pyrazol-4-yl boronic acid, 4-pyrazoleboronic acid, 1h-pyrazol-4-yl-4-boronic acid, pyrazol-4-ylboronic acid, boronic acid, 1h-pyrazol-4-yl, 1h-pyrazole-4-boronicacid, 4-pyrazole boronic acid, 1h-pyrazol-4-boronic acid
Clé InChI KEZNMOUMHOZFRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CNN=C1)(O)O
Nom IUPAC 1H-pyrazol-4-acide ylboronique
Poids moléculaire (g/mol) 111.895
CID PubChem 17750278
Poids de la formule 111.9
Pourcentage de pureté 97%