Learn More
Pyrazole, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10235280 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10235280 100 g Flacon en verre 100g
10225280 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10235280 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    131.65€ / 100g
    Économisez 14.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 288-13-1 | C3H4N2 | 68.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288-13-1
Formule moléculaire C3H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 68.08
Numéro MDL MFCD00005234
Clé InChI WTKZEGDFNFYCGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazole, 1,2-diazole, 1h-pyrazol, pyrazol, unii-3qd5kjz7zj, 3qd5kjz7zj, diazole, hpz, 1-h-pyrazole, pyrazol#1
CID PubChem 1048
ChEBI CHEBI:17241
Nom IUPAC 1H-pyrazole
SMILES C1=CNN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrazole
Note relative au nom 98%
Point de fusion 66.0°C to 70.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 186.0°C to 188.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 23, 39
Fieser 01,958; 12,419
Merck Index 15, 8071
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Poids de la formule 68.08
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyrazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.