Learn More
Acide pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylique, tech., Thermo Scientific™
Code produit 10544493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10544493 1 g Flacon en verre ambré 1g
10065912 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10544493 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC39401DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 63237-88-7
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.15
Numéro MDL MFCD06739057
Clé InChI AYGNAOBAPQNTIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylic acid, 2-carboxypyrazolo 1,5-a pyridine, h-pyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15887, 2-pyrazolo 1,5-a pyridinecarboxylic acid, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylic acid, pyrazolo 1 pound not5-a pyridine-2-carboxylicacid
CID PubChem 7127820
Nom IUPAC Acide pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=NN2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrazolo[1, 5-a]pyridine-2-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Technique