Learn More
Acide pyrazolo [1,5-a] pyridine-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10532822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10532822 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10495122 1 g Flacon en verre ambré 1g
10652685 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10532822 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC26501CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 16205-46-2
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.148
Numéro MDL MFCD00229214
Clé InChI HRSDPDBQVZHCRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, zlchem 84, 3-pyrazolo 1,5-a pyridinecarboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylicacid, pyrazolo pyridine-3-carboxylic acid, h-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid
CID PubChem 2795462
Nom IUPAC Acide pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=NN2C=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrazolo[1, 5-a]pyridine-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 97%