Learn More
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carboxaldehyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474480
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11474480 250 mg 250mg
11484480 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11474480 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50074.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 362661-83-4 | C8H6N2O | 146.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 362661-83-4
Formule moléculaire C8H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 146.149
Numéro MDL MFCD06739029
Clé InChI SGNBVQKSJWCGOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carbaldehyde, pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carboxaldehyde, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-7-carbaldehyde, pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carboxaldehyde 9ci, pyrazolo 1,5-alpha pyridine-7-carboxaldehyde
CID PubChem 10866474
Nom IUPAC pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldéhyde
SMILES C1=CC2=CC=NN2C(=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carboxaldehyde
Point de fusion 83°C to 86°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 146.15
Pourcentage de pureté 97%