Learn More
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carboxaldehyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carboxaldehyde |
| Point de fusion | 83°C to 86°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 146.15 |
| Pourcentage de pureté | 97% |