Learn More
Pyrazolo[1,5-a]pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15407537 250 mg 250mg
15497527 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15407537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35502.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 274-56-6 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 274-56-6
Formule moléculaire C7H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Numéro MDL MFCD08752622
Clé InChI DVUBDHRTVYLIPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazolo 1,5-a pyridine, 3-azaindoline, pyrazolo 2,3-a pyridine, pyrazolo 1,5-a-pyridine, 3-azaindolizine, pyrazolo 1,5-apyridine, h-pyrazolo 1,5-a pyridine
CID PubChem 67507
Nom IUPAC pyrazolo[1,5-a]pyridine
SMILES C1=NN2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrazolo[1,5-a]pyridine
Couleur Marron ou incolore à rouge
Point d’ébullition 37°C to 39°C (0.2 mmHg)
Indice de réfraction 1.6075
Quantité 250 mg
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide