Learn More
Pyrazolo[1,5-a]pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15497527
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15497527 1 g 1g
15407537 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15497527 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H35502.03
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 274-56-6 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 274-56-6
Formule moléculaire C7H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Numéro MDL MFCD08752622
Clé InChI DVUBDHRTVYLIPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazolo 1,5-a pyridine, 3-azaindoline, pyrazolo 2,3-a pyridine, pyrazolo 1,5-a-pyridine, 3-azaindolizine, pyrazolo 1,5-apyridine, h-pyrazolo 1,5-a pyridine
CID PubChem 67507
Nom IUPAC pyrazolo[1,5-a]pyridine
SMILES C1=NN2C=CC=CC2=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Pyrazolo[1,5-a]pyridine
Couleur Marron ou incolore à rouge
Point d’ébullition 37°C to 39°C (0.2 mmHg)
Indice de réfraction 1.6075
Quantité 1 g
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide