Learn More
Acide pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™™
Code produit 15179303 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15179303 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15179303 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449920010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
CAS 25940-35-6
Point de fusion 275.0°C to 280.0°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H5N3O2
Numéro MDL MFCD01975194
Quantité 1 g
Synonyme pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylicacid, 3-carboxypyrazolo 1,5-a pyrimidine, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, pubchem20936, acmc-1cbw6, 3-pyrazolo 1,5-a pyrimidinecarboxylic acid
Clé InChI HNYVPKNVKSTVJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=C2N=CC=CN2N=C1
Nom IUPAC Acide pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 163.14
CID PubChem 1910189
Poids de la formule 163.13
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.