Learn More
Acide pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11469480
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469480 1 g 1g
11459480 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469480 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50318.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylique est utilisé comme produit chimique, intermédiaire pharmaceutique, réactif. Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans les domaines des produits pharmaceutiques, agro-alimentaires et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25940-35-6
Formule moléculaire C7H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.14
Numéro MDL MFCD01975194
Clé InChI HNYVPKNVKSTVJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylicacid, 3-carboxypyrazolo 1,5-a pyrimidine, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, pubchem20936, acmc-1cbw6, 3-pyrazolo 1,5-a pyrimidinecarboxylic acid
CID PubChem 1910189
Nom IUPAC Acide pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=C2N=CC=CN2N=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Point de fusion ∽180°C (decomposition)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 163.14
Pourcentage de pureté 97%