Learn More
Acide pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylique, TRC
Code produit 30416720
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30416720 25 mg -
30422149 250 mg 250mg
30413926 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30416720 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP84653525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1086375-50-9
Formule moléculaire C7H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.13
Nom IUPAC Acide pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylique
SMILES OC(=O)c1ccn2nccc2n1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic Acid
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-2-4-10-6(9-5)1-3-8-10/h1-4H,(H,11,12)
Poids de la formule 163.0382