Learn More
Acide pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylique, TRC
Code produit 30422149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422149 250 mg 250mg
30416720 25 mg -
30413926 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30422149 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP846535250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1086375-50-9
Formule moléculaire C7H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.13
Nom IUPAC Acide pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylique
SMILES OC(=O)c1ccn2nccc2n1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic Acid
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-2-4-10-6(9-5)1-3-8-10/h1-4H,(H,11,12)
Poids de la formule 163.0382