Learn More
Pyrene, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyrene |
| CAS | 129-00-0 |
| Formule moléculaire | C16H10 |
| Numéro MDL | MFCD00004136 |
| Quantité | 10 g |
| SMILES | C12=CC=C3C=CC=C4C=CC(C2=C34)=CC=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 202.25 |
| Pourcentage de pureté | 97% |