Learn More
Pyrène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10673132 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10673132 25 g Flacon en verre 25g
10245101 100 g Flacon en verre -
10465755 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10673132 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 180830250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.30€
    32.65€ / 25g
    Économisez 3.65€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 129-00-0 | C16H10 | 202.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129-00-0
Formule moléculaire C16H10
Poids moléculaire (g/mol) 202.25
Numéro MDL MFCD00004136
Clé InChI BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo def phenanthrene, pyren, beta-pyrene, .beta.-pyrene, pyren german, unii-9e0t7wfw93, ccris 1256, pyrene def phenanthrene, coal tar pitch volatiles:pyrene
CID PubChem 31423
ChEBI CHEBI:39106
Nom IUPAC pyrène
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrene
Point de fusion 148°C to 152°C
Couleur Vert-jaune à jaune
Point d’ébullition 393°C
Point d’éclair 210°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 05,693
Fieser 04,414
Merck Index 15,8074
Informations sur la solubilité Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,benzene and toluene,slightly soluble in carbon tetrachloride
Poids de la formule 202.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyrene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.