Learn More
Pyrène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328015 100 g 100g
11318015 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328015 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08162.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 129-00-0 | C16H10 | 202.256 g/mol
Pyrene and its derivatives are used commercially to make dyes and dye precursors, for example pyranine and naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid. It is used as a probe to determine solvent environments and fluorescence spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le pyrène et ses dérivés sont utilisés dans le commerce pour fabriquer des colorants et des précurseurs de colorants, par exemple la pyranine et l’acide naphtalène-1,4,5,8-tétracarboxylique. Il est utilisé comme sonde pour déterminer les environnements de solvants et la spectroscopie de fluorescence.
Solubilité
Soluble dans le toluène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129-00-0
Formule moléculaire C16H10
Poids moléculaire (g/mol) 202.256
Numéro MDL MFCD00004136
Clé InChI BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo def phenanthrene, pyren, beta-pyrene, .beta.-pyrene, pyren german, unii-9e0t7wfw93, ccris 1256, pyrene def phenanthrene, coal tar pitch volatiles:pyrene
CID PubChem 31423
ChEBI CHEBI:39106
Nom IUPAC pyrène
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrene
Point de fusion 148°C to 152°C
Densité 1.271
Point d’ébullition 393°C
Point d’éclair 208°C (406°F)
Quantité 100 g
Beilstein 1307225
Merck Index 14,7963
Informations sur la solubilité Soluble in toluene. Insoluble in water.
Poids de la formule 202.26
Pourcentage de pureté 98%