Learn More
Pyrène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyrene |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H |
| Poids de la formule | 202.0783 |
| Pourcentage de pureté | >95% |