Learn More
Corning™ PYREX™ Pipettes sérologiques en verre jetables en vrac, TD, non stériles, sans bouchon
Code produit 10098512 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Graduations:
0.01 ml
0.1 ml
Graduations négatives:
0,2 ml
0.2 ml
1 ml
2 ml
Conditionnement:
1000 pièces
175 pièces
240 pièces
700 pièces
720 pièces
960 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Graduations négatives unitSize
10098512 2 ml 0.01 ml 0,2 ml 700 pièces
11912298 2 ml 0.01 ml 0,2 ml 175 pièces
11922298 5 ml 0.1 ml 1 ml 240 pièces
10252513 5 ml 0.1 ml 1 ml 960 pièces
11996978 1 ml 0.01 ml 0.2 ml 1000 pièces
10323473 1 ml 0.01 ml 0.2 ml 1000 pièces
11932298 10 ml 0.1 ml 2 ml -
10058662 10 ml 0.1 ml 2 ml 720 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10098512 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 70792N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    249.32€ / 700 pièces
    Économisez 17.68€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Calibré pour délivrer (TD) avec explosement. Corning™ Pyrex™ Les pipettes sérologiques en verre jetables en vrac sont dotées d'embouts longs, fins et effilés pour un pipetage plus rapide et plus facile.
Ces pipettes en verre jetables sont calibrées « pour délivrer » avec un système d'évacuation par soufflage et offrent des embouts longs, fins et effilés pour rendre le pipetage plus rapide et plus facile. Toutes les pipettes possèdent des graduations négatives et des embouts polis au feu pour des débits réguliers et sans bavures. Non stérile, non bouché et emballé en vrac. Référence: ASTM E-714.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon d’aspirateur No
Calibré Oui
Étalonnage To Deliver
Certifications/Conformité ASTM E714
Matériau Verre
Stérilité Non
À utiliser avec (application) Diagnostic, Blood, Serum,
Graduée Oui
Graduations 0.01 ml
Type de graduation Negative Graduations
Longueur (impériale) 11,41 in
Graduations négatives 0,2 ml
Quantité 700/Cs. (700/Pk.)
Type de pointe Rond
Type d’emballage En vrac
Volume (impérial) 0,06 oz.
Volume (métrique) 2 ml
Longueur (métrique) 290 mm
Type Pipette sérologique
Jetable Usage unique