Learn More
Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté ambré Pyrex™
Code produit 11353654
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Taille du bouchon:
10/19
12/2
14/23
19/16
24/29
29/32
Hauteur (métrique):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Tolérance:
± 0,12 ml
± 0,3 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 mL
±0,2 ml
±0,5 mL
plusmn; 0,1 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Hauteur (métrique) Tolérance unitSize
11353654 1000 ml 24/29 300 mm ± 0,3 ml 2 pièces
11313654 100 ml 14/23 170 mm ±0,08 mL 5 pièces
11383644 10 ml 10/19 90 mm ±0,02 ml 5 pièces
10681151 2000 ml 29/32 370 mm ±0,5 mL 1 pièce
11323654 200 ml 14/23 210 mm plusmn; 0,1 ml 5 pièces
11333654 250 ml 14/23 220 mm ± 0,12 ml 2 pièces
11393644 25 ml 10/19 110 mm ±0,03 ml 5 pièces
11343654 500 ml 19/16 260 mm ±0,2 ml 2 pièces
11373644 5 ml 10/19 70 mm ±0,02 ml 5 pièces
11303654 50 ml 12/2 140 mm ±0,05 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11353654 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 3152/20A
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquée en verre borosilicaté Pyrex™ avec un revêtement ambré sur les surfaces extérieures afin de faciliter son utilisation avec des solutions photosensibles, est conforme aux normes ISO1042 et DIN12664 et est conforme H. Étalonné selon la tolérance requise par la Pharmacopée américaine (USP.) Chaque flacon est gravé au laser avec un numéro de série individuel, un code de lot et une date de fabrication.
En verre borosilicaté Pyrex™ avec revêtement ambré des surfaces extérieures pour faciliter l’utilisation avec des solutions photosensibles.La fiole jaugée en verre borosilicaté de classe A Pyrex™ est conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664 et est certifiée conforme H.Étalonnée selon les tolérances requises par la Pharmacopée américaine (USP).Le numéro de série, le code du lot et la date de fabrication sont gravés au laser sur chaque fiole.
  • Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664
  • Étalonné selon les tolérances requises par la Pharmacopée américaine (USP), plus strictes que celles définies par les normes ISO / DIN
  • Fabriquée en verre borosilicaté avec un revêtement ambré sur les surfaces extérieures afin de faciliter son utilisation avec des solutions photosensibles
  • Chaque flacon est gravé au laser avec un numéro de série individuel, un code de lot et une date de fabrication
  • Certifiée conforme “H”
  • Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 1042, DIN 12664, USP, certifié conforme « H »
Matériau du bouchon Polyéthylène
Couleur Ambré
Description Inscriptions en émail blanc
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 300 mm
Tolérance ± 0,3 ml
Graduated Oui
Classe A
Taille du bouchon 24/29