Learn More
Flacon d’aspiration Pyrex™ avec col latéral en verre rodé
Code produit 11347884
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 000 mL
20 000 mL
2 000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11347884 5000 ml 1 pièce
11357884 10 000 mL 1 pièce
11377884 20 000 mL 1 pièce
13421909 2 000 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11347884 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1541/16D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté
  • Col latéral rodé (taille 29/32) pour accueillir des ensembles de robinet d’arrêt
  • Col non rodé pour bouchons en caoutchouc
Compliance
ISO 4796
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5000 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col 44 mm
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 318 mm
Type de produit Ballon d’aspiration
Diamètre (métrique) 181 mm