Learn More
Flacon d’aspiration Pyrex™ avec col latéral en verre rodé
Code produit 11377884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 000 mL
20 000 mL
2 000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11377884 20 000 mL 1 pièce
11357884 10 000 mL 1 pièce
13421909 2 000 ml 5 pièces
11347884 5000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11377884 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1541/22D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.14€
    621.33€ / 1 pièces
    Économisez 83.81€
    11% de réduction
Expédition estimée: 11-02-2027
En verre borosilicaté
  • Col latéral rodé (taille 29/32) pour accueillir des ensembles de robinet d’arrêt
  • Col non rodé pour bouchons en caoutchouc
Compliance
ISO 4796
Specifications
Capacité (métrique) 20 000 mL
Diamètre (métrique) intérieur de col 59 mm
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 492 mm
Diamètre (métrique) 288 mm
Type de produit Ballon d’aspiration