Learn More
Flacon d’aspiration Pyrex™ avec col latéral en verre rodé et bouchon
Code produit 11307894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 000 mL
2000 ml
20 000 mL
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11307894 5000 ml 1 pièce
11317894 10 000 mL -
11327894 20 000 mL 1 pièce
12539965 2000 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11307894 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1569/16D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.70€
    312.42€ / 1 pièces
    Économisez 17.28€
    5% de réduction
En stock
Col rodé et fourni avec un bouchon en verre
  • Conforme à la norme ISO 4796
  • Col latéral rodé (taille 29/32) pour accueillir des ensembles de robinet d’arrêt
  • Col rodé
  • Fourni avec bouchon en verre
Spécification
Capacité (métrique) 5000 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col 45 mm
Comprend Bouchon en verre
Matériau Verre borosilicaté
Numéro de bouchon 45/40
Hauteur (métrique) 333 mm
Diamètre (métrique) 181 mm
Type de produit Ballon d’aspiration
Nom du produit
Sélectionnez un problème
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.